Learn More
Éthyle3,5-dichlorobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | Cl2C6H3C(O)OCH2CH3 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 219.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |