Learn More
Éthyle3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(méthylthio)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10099081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10099081 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10099081 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM03883DA
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
CAS 175202-72-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H17NO4S3
Numéro MDL MFCD00085052
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methylsulfanyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-, ethyl ester, maybridge1_004975, ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2carboxylate, ethyl 3-amino-4-isopropylsulphonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-,ethyl ester, 3-amino-5-methylthio-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-azanyl-5-methylsulfanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, ethyl3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate
Clé InChI RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C
Nom IUPAC éthyle 3-amino-5-(méthylsulfanyl)-4-(propane-2-sulfonyl)thiophène-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 323.44
CID PubChem 2778831
Poids de la formule 323.46
Pourcentage de pureté 97%