Learn More
4-[(-éthoxy--oxoéthyl)thio]butanoate2-éthoxy-2-oxoéthyl)thio]butanoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10374712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10374712 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10374712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04026DA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
CAS 63449-37-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H18O4S
Formule linéaire CH3CH2O2C(CH2)3SCH2CO2CH2CH3
Numéro MDL MFCD00085074
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl butanoate, ethyl 4-ethoxycarbonyl methylthio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butyrate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylbutanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulphanyl butanoate, butanoic acid,4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-,ethyl ester, butanoic acid, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-, ethyl ester
Clé InChI QAUACNHILIEKFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCSCC(=O)OCC
Nom IUPAC éthyl 4-(2-éthoxy-2-oxoéthyl)sulfanylbutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 234.31
CID PubChem 2778847
Poids de la formule 234.31
Pourcentage de pureté 97%