Learn More
Éthyle4,6-dichloro-2-(méthylthio)quinoléine-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10602263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602263 1 g Flacon en verre ambré 1g
10561122 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602263 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08739DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 227958-96-5
Formule moléculaire C13H11Cl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 316.20
Numéro MDL MFCD00276616
Clé InChI NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate
CID PubChem 2736409
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulfanyl)quinoline-3-carboxylate
Poids de la formule 316.21
Pourcentage de pureté 97%