Learn More
éthyle4-chloro-2-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10180942 1 g 1g
10096724 5 g 5g
10031934 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10180942 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04750DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 720-01-4
Formule moléculaire C8H6ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.59
Numéro MDL MFCD00173897
Clé InChI DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
CID PubChem 2737166
Nom IUPAC ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.59
Pourcentage de pureté 97%