Learn More
Éthyl4-formyl-2,5-diméthyl-1-phényl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10170892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10170892 1 g 1g
10618925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10170892 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00028DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175276-52-5
Formule moléculaire C16H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 271.316
Numéro MDL MFCD00204225
Clé InChI BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2798484
Nom IUPAC éthyle 4-formyle-2,5-diméthyle-1-phénylpyrrole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.31
Pourcentage de pureté 97%