Learn More
Éthyl4-formyl-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10793423 1 g 1g
10314192 250 mg 250mg
10514984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23004DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2199-64-6
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00030384
Clé InChI CLJUICOFPKFFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-formyl-5-carbethoxypyrrole, 3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-4-formyl-1h-pyrrole, 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid,4-formyl-3,5-dimethyl-,ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 137486
Nom IUPAC éthyl 4-formyl-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C=O)=C(C)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 97%