Learn More
Éthyle4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10631893 1 g Flacon en verre ambré 1g
10713853 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB02157DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 53715-64-3
Formule moléculaire C13H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 247.312
Numéro MDL MFCD00141953
Clé InChI FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate, maybridge1_008302, ethyl4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2743970
Nom IUPAC 4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.32
Pourcentage de pureté 97%