Learn More
5-(2-bromoacétyl)isoxazole-3-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 262.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |