Learn More
éthyle5-(4-chlorophényl)-2-formyl-3-furoate, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester |
| Poids de la formule | 278.69 |
| Pourcentage de pureté | 97% |