Learn More
éthyle5-(5-bromo-2-thiényle)-3-isoxazolecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10495312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10495312 250 mg 250mg
10140832 1 g 1g
10419084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10495312 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23210CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 423768-50-7
Formule moléculaire C10H8BrNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 302.142
Numéro MDL MFCD03407336
Clé InChI OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
CID PubChem 2776548
Nom IUPAC Éthyle 5-(5-bromothiophène-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 302.15
Pourcentage de pureté 97%