Learn More
Éthyle5-amino-1-(4-fluorophényl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 249.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |