Learn More
Éthyle5-amino-1-(4-fluorophényl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10190552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10190552 10 g 10g
10181272 1 g 1g
10031144 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10190552 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00119EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 138907-68-3
Formule moléculaire C12H12FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 249.25
Numéro MDL MFCD00173917
Clé InChI RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
CID PubChem 688689
Nom IUPAC Éthyle 5-amino-1-(4-fluorophényl)pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 249.24
Pourcentage de pureté 97%