Learn More
Ethyle 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10191052 1 g Flacon en verre ambré 1g
10522272 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191052 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10203DA
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 35204-44-5
Formule moléculaire C12H9IO4
Poids moléculaire (g/mol) 344.10
Numéro MDL MFCD00100378
Clé InChI HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2775235
Nom IUPAC éthyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromène-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 344.1
Pourcentage de pureté 97%