Learn More
7-hydroxy-4-oxo-4H-chromène-2-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10532092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532092 10 g Flacon en verre ambré -
10354222 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532092 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10085EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 23866-72-0
Formule moléculaire C12H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Numéro MDL MFCD00100382
Clé InChI RKIMFICEWCXBCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, chembl82749, 2-ethoxycarbonyl-7-hydroxychromone, ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylate, 7-hydroxy-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002082, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 5376802
Nom IUPAC ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(O)C=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 97%