Learn More
Carbonate d’éthylène, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724231 250 g Flacon en verre 250g
10539600 1 kg Flacon en verre 1kg
10659853 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10724231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118412500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    25.65€ / 250g
    Économisez 3.75€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-49-1
Formule moléculaire C3H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 88.06
Numéro MDL MFCD00005382
Clé InChI KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
CID PubChem 7303
Nom IUPAC 1,3-dioxolan-2-one
SMILES C1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene carbonate
Point de fusion 34.0°C to 37.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3210g/mL
Point d’ébullition 246.7°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Gravité spécifique 1.321
Informations sur la solubilité Solubility in water: 214g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,n-butanol and carbon tetra-,chloride,miscible with alcohol,ethyl acetate,benzene and,chloroform
Viscosité 1.92 mPa.s (40°C)
Poids de la formule 88.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene carbonate