Learn More
Carbonate d’éthylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Solvent for many polymers and resins, plasticisers, rubbers and textiles.Ethylene carbonate is used as a polar solvent and a high permittivity component of electrolytes in lithium batteries. It finds application in surface coatings, dyes, fibers and plastics. It is also used as a plasticizer and as a precursor to vinylene carbonate. Further, it is used in the preparation of dimethyl carbonate, which acts as a useful solvent and a mild methylating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solvant pour de nombreux polymères et résines, plastifiants, caoutchoucs et textiles. Le carbonate d’éthylène est utilisé comme solvant polaire et comme composant de permittivité élevée des électrolytes dans les batteries au lithium. Il trouve son application dans les revêtements de surface, les colorants, les fibres et les plastiques. Il est également utilisé comme plastifiant et comme précurseur du carbonate de vinylène. De plus, il est utilisé dans la préparation du carbonate de diméthyle, qui agit comme un solvant utile et un agent de méthylation léger.
Solubilité
Miscible (40 %) à l’eau, l’acétate d’éthyle d’alcool, au benzène et au chloroforme. Soluble dans l’éther, le n-butanol et le tétrachlorure de carbone. Soluble dans l’eau, le n-butanol, l’acétate d’éthyle, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther et le chloroforme. Insoluble dans l’essence et l’huile de térébenthine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylene carbonate |
| Point de fusion | 35°C to 37°C |
| Densité | 1.32 |
| Point d’ébullition | 244°C to 245°C |
| Point d’éclair | 160°C (320°F) |
| Quantité | 10,000 g |
| Beilstein | 106249 |
| Informations sur la solubilité | Miscible (40%) with water,alcohol ethyl acetate,benzene and chloroform; Soluble in ether,n-Butanol,and carbon tetrachloride;Soluble in water,n-butanol,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,ether and chloroform; Insoluble in gasoline and turpentine oil. |
| Poids de la formule | 88.06 |
| Pourcentage de pureté | 99% |