Learn More
Chlorophosphate d’éthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470663 25 g 25g
11480663 100 g -
11490663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12724.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 822-39-9 | C2H4ClO2P | 126.476 g/mol
Ethylene chlorophosphite acts as a phosphitylating agent involved in the preparation of phosphocholine and spirophosphoranes. For example, it is used in the phosphorylation of p-tert-butyl(thia)calixarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthylène chlorophosphite agit comme un agent phosphitylant impliqué dans la préparation de la phosphocholine et des spirophosphoranes. Par exemple, il est utilisé dans la phosphorylation des p-tert-butyl(thia)calixarènes.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-39-9
Formule moléculaire C2H4ClO2P
Poids moléculaire (g/mol) 126.476
Numéro MDL MFCD00014511
Clé InChI OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69973
Nom IUPAC 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane
SMILES C1COP(O1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene chlorophosphite
Densité 1.415
Point d’ébullition 46°C to 47°C (15 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 506179
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h
Poids de la formule 126.47
Pourcentage de pureté 97%