Learn More
Carbonate d'éthylène-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dioxolan-2-one-d4 |
| CAS | 362049-63-6 |
| Formule moléculaire | C3 2H4 O3 |
| Quantité | 0.5 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétradeutéro-1,3-dioxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
| Poids de la formule | 92.0412 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |