Learn More
Diacrylate d’éthylène, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10314692 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10314692 25 mL Flacon en verre 25mL
10562612 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10314692 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 366970250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2274-11-5
Formule moléculaire C8H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 170.17
Numéro MDL MFCD00008629
Clé InChI KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene diacrylate
Note relative au nom 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4560
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 1469
Gravité spécifique 1.04
Synonyme ethylene diacrylate, ethylene acrylate, ethylene glycol diacrylate, acrylic acid, ethylene ester, acrylic acid, ethylene glycol diester, 2-propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester, acrylic acid, diester with ethylene glycol, 1,2-ethanediyl diacrylate, ethylene glycol dipropenoate, unii-42q902riye
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-prop-2-énoyloxyéthyle
Stabilisateur 100ppm MEHQ
CID PubChem 75282
Poids de la formule 170.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide