Learn More
Diacrylate d’éthylène, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562612 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10562612 5 mL Flacon en verre 5mL
10314692 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10562612 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366970050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2274-11-5
Formule moléculaire C8H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 170.17
Numéro MDL MFCD00008629
Clé InChI KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene diacrylate
Note relative au nom 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4560
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 1469
Gravité spécifique 1.04
Synonyme 2-hydroxy-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy, hydroxynaphthoic acid, 1-naphthoic acid, 2-hydroxy, unii-e3h4qz94uy, e3h4qz94uy, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydroxy, 2-hydroxynaphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy-1-naphthoicacid, 2-hydroxynaphtoic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Nom IUPAC 2-(prop-2-enoyloxy)éthyl prop-2-énoate
Stabilisateur 100ppm MEHQ
CID PubChem 16790
Poids de la formule 170.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide