Learn More
Éthylène diamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylenediamine |
| CAS | 107-15-3 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C2 H8 N2 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2 |
| SMILES | NCCN |
| Nom IUPAC | éthane-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.1 |
| Afficher plus |