Learn More
Éthylène diamine, TRC
Code produit 30385209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385209 1 L 1L
30379676 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30385209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9176951L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine
CAS 107-15-3
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 H8 N2
Quantité 1 L
Synonyme Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine
Formule InChI InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
SMILES NCCN
Nom IUPAC éthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 60.1
Poids de la formule 60.0687
Pourcentage de pureté >95