Learn More
Diéthanoate d'éthylène, TRC
Code produit 30388023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE3706405G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Diethanoate
CAS 111-55-7
Formule moléculaire C6H10O4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(OCCOC(C)=O)=O
Nom IUPAC diacetato de etano-1,2-diilo
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Poids de la formule 146.06