Learn More
Diméthacrylate d’éthylène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10177323 1 L Flacon en verre 1L
10607201 250 mL Flacon en verre -
13418558 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10177323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409920010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-90-5
Formule moléculaire C10H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00008590
Clé InChI STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
CID PubChem 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene dimethacrylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC 2-[(2-méthylprop-2-enoyl)oxy]éthyl 2-méthylprop-2-enoate
Stabilisateur 90 to 110ppm MEHQ
Viscosité 3.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide