Learn More
Diméthacrylate d’éthylène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607201 250 mL Flacon en verre -
10177323 1 L Flacon en verre 1L
13418558 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409922500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-90-5
Formule moléculaire C10H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00008590
Clé InChI STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
CID PubChem 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene dimethacrylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC 2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Stabilisateur 90 to 110ppm MEHQ
Viscosité 3.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide