Learn More
Éthylène glycol, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924631 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10107470 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410010025
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13.0°C
Densité 1.1130g/mL
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide visqueux
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4330
Plage de pourcentage du dosage 95%
Gravité spécifique 1.113
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Viscosité 21 mPa.s (20°C)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Point d’ébullition 196.0°C to 198.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Poids de la formule 62.06
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.