Learn More
Éthylène glycol, 99 % min., MP Biomedicals™
Code produit 11436882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436882 1 L
11426882 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436882 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215108991
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Couleur Incolore
Densité 1,113 g/cm3 à 20 °C
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Poids de la formule 62.07