Learn More
Ethylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474663 2500 g 2500g
11428920 250 g 250g
11464663 500 g 500g
11484663 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11474663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11591.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.12€
    73.65€ / 2500g
    Économisez 16.47€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
L’éthylène glycol est utilisé comme précurseur pour la synthèse de polymères tels que les fibres de polyester, les résines et le polyéthylène téréphtalate, et trouve des applications dans la fabrication de bouteilles en plastique. Il agit comme intermédiaire dans la synthèse du 1,4-dioxane. Il joue un rôle important dans la synthèse organique en tant que groupe protecteur pour les groupes carbonyles. C’est un dessiccant utile en raison de son point d’ébullition élevé et de son affinité envers l’eau. Il joue un rôle important pour éliminer la vapeur d’eau du gaz naturel avant de passer à d’autres procédés. Son application majeure est en tant que mode de transfert thermique par convection dans les automobiles et les ordinateurs refroidis par liquide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthylène glycol est utilisé comme précurseur pour la synthèse de polymères tels que les fibres de polyester, les résines et le polyéthylène téréphtalate, et trouve des applications dans la fabrication de bouteilles en plastique. Il agit comme intermédiaire dans la synthèse du 1,4-dioxane. Il joue un rôle important dans la synthèse organique en tant que groupe protecteur pour les groupes carbonyles. C’est un dessiccant utile en raison de son point d’ébullition élevé et de son affinité envers l’eau. Il joue un rôle important pour éliminer la vapeur d’eau du gaz naturel avant de passer à d’autres procédés. Son application majeure est en tant que mode de transfert thermique par convection dans les automobiles et les ordinateurs refroidis par liquide.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du toluène, du tétrahydrofurane, de l’alcool, du chloroforme et d’autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les aldéhydes et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13°C
Densité 1.113
Quantité 2500 g
Point d’éclair 119°C (246°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.431
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Merck Index 14,3798
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Poids de la formule 62.07
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche