Learn More
Éthylène glycol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10579112 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10579112 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10579112 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7037.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion -13 °C
CAS 107-21-1
Couleur Max. 10 (APHA)
Acidité 0,01 % max.
Densité 1,115 g/cm³ (20 °C)
Quantité 1 L
Point d’éclair 116 °C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99,0 %
Formule moléculaire C2H6O2
Numéro MDL MFCD00002885
Eau max. 0,2 %
Point d’ébullition 196 °C à 198 °C (1013 hPa)
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.07