Learn More
Acide éthylène glycol-bis-(β-aminoéthyléther)-N,N,N’,N’,N’-tétraacétique, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethylene Glycol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraacetic acid |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 380.4 |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Qualité | Réactif de biologie moléculaire |
| Forme physique | Poudre |