Learn More
Acide éthylène glycol-bis-(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N',N'-tétraacétique cristallin MP Biomedicals
Code produit 11471062 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11471062 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11471062 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219517480
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol-Bis-(Beta-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
CAS 67-42-5
Quantité 100 g
Forme physique Cristalline
Formule moléculaire C14H24N2O10
Synonyme egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
Clé InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 380.35
CID PubChem 6207
ChEBI CHEBI:30740
Poids de la formule 380.4