Learn More
Alfa Aesar™ Ethylene glycol-d6, 99.7% (Isotopic)
Code produit. 15421807
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15421807
Marque: Alfa Aesar™ 042287.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol-d6
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.189g/mL
Point d’éclair 111°C (232°F)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
CAS 15054-86-1
Point d’ébullition 86°C to 87°C (8mmHg)
Formule moléculaire C2H6O2
Numéro MDL MFCD00078666
Synonyme ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Nom IUPAC (²H₄)éthane-1,2-di(²H)ol
Poids moléculaire (g/mol) 68.11
CID PubChem 2733139
Poids de la formule 68.02
Pourcentage de pureté 99.7%