Learn More
Diméthacrylate d’éthylène glycol, 98 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethylene glycol dimethacrylate is used as a functional monomer for polymers and as a cross linking agent between the molecular chains of polymers and elastomers. It is also used in free radical copolymer cross linking reactions. It acts as an intermediate in the production of hydroxyapatite and poly methyl methacrylate composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol dimethacrylate |
| Note relative au nom | Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.051 g/mL |
| Point d’ébullition | 83°C to 85°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Formule linéaire | H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2 |
| Indice de réfraction | 1.454 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1776663 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethylene glycol dimethacrylate
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethacrylate