Learn More
Éther diméthylique d'éthylène glycol, 99 %, extra sec, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336744 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10614375 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 610351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    88.30€ / 100mL
    Économisez 7.70€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diméthoxyéthane
Point de fusion -69°C
CAS 128-37-0
Densité 0.8670 g/ml
Quantité 100 ml
Point d’éclair -6°C (-42.8°F)
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.3785 à 1.3805
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Tension de vapeur Tension de vapeur : 64 hPa à 20°C
Eau 50 ppm max.
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267 ; 02,143 ; 16,229
Merck Index 15, 3245
Synonyme éther diméthylique d’éthylène glycol, diméthyl cellosolve, éthane, 1,2-diméthoxy, diméthoxyéthane, éther diméthylique de glycol, éther diméthylique d’éthylène, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Point d’ébullition 84.0°C à 86.0°C
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥ 99 %
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement