Learn More
Éther diméthylique d'éthylène glycol, 99 %, extra sec, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10614375 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614375 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10336744 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10614375 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 610350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    307.00€ / 1L
    Économisez 10.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol dimethyl ether
CAS 128-37-0
Densité 0.8670g/mL
Quantité 1 L
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 64hPa at 20°C
Eau 50ppm max.
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Merck Index 15, 3245
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement