Learn More
Éther diméthylique d’éthylène glycol, 99+ %, extra pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396550 500 mL Flacon en verre 500mL
10696682 1 L Flacon en verre 1L
10606692 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10247752 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10396550 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 118455000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.30€
    62.65€ / 500mL
    Économisez 12.65€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 to 7.5 (1:9)
Point de fusion -69.0°C
Note relative au nom Stabilized with BHT
CAS 128-37-0
Densité 0.8670g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3785 to 1.3805
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.867
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Viscosité 1.1 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Merck Index 15, 3245
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Point d’ébullition 84.0°C to 86.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.