Learn More
Éther diméthylique d’éthylène glycol, 99+ %, extra pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Ethylene glycol dimethyl ether |
| pH | 6 to 7.5 (1:9) |
| Point de fusion | -69.0°C |
| Note relative au nom | Stabilized with BHT |
| CAS | 128-37-0 |
| Densité | 0.8670g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | −6°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylene glycol dimethyl ether
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.