Learn More
Éthylène glycol, Fisher BioReagents™
Code produit 10011073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10011073 1 L Flacon en verre 1L
10532595 4 L Flacon en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10011073 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10€
    30.00€ / 1L
    Économisez 8.10€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Éthylène glycol
En raison de sa propriété comme antigel, l’éthylène glycol peut être utilisé pour le stockage des enzymes à basses températures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
pH 5,5 à 7,5
Point de fusion -13 °C
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >500 °C
Densité 1.113g/cm³
Quantité 1 L
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide visqueux
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Acide titrable 0,002 mEq/g max.
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0,12 mmHg à 20 °C
Viscosité 21 cP à 20 °C
Eau 0,5% max.
Merck Index 15, 3852
Point d’ébullition 196 °C
Poids de la formule 62.06
Pourcentage de pureté ≥99 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.