Learn More
Éthylène glycol, haute pureté, faible teneur en fer et en chlorure, Greenfield
Code produit 30286169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4x1 Gallon
5 Gallon
Conditionnement:
15.14L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30286169 4x1 Gallon 15.14L
30286179 5 Gallon 18.93L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30286169 Fournisseur Pharmco Code fournisseur 371000000CSGL
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Quantité 4x1 Gallon
Conditionnement Caja de 4x1 galón
Point d’ébullition 197.3°C