Learn More
Acide éthylène glycol-O,O’-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N’,N’-tétraacétique, soln. aq. de 0,5M, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405795 50 mL 50mL
15415795 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60767.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.20€
    94.65€ / 50mL
    Économisez 17.55€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthylène glycol-O,O′-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N′,N′-acide tétraacétique est un agent chélateur utilisé dans la fabrication de complexes, en particulier pour les ions calcium, qui aident à déterminer le calcium en présence de magnésium. Il peut être utilisé expérimentalement pour traiter des animaux présentant un empoisonnement au cérium. Il est utile dans la séparation du thorium et de la monazite. Il agit également comme tampon et est utilisé dans la purification des protéines.
Solubilité
Miscible à une solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M.
Remarques
Incompatible avec les puissants agents oxydants, les métaux alcalins et les nombreux produits chimiques organiques et inorganiques réactifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-42-5
Formule moléculaire C14H24N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 380.35
Numéro MDL MFCD00004291
Clé InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
CID PubChem 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nom IUPAC Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Couleur Incolore
pH 8.0
Quantité 50 mL
Informations sur la solubilité Miscible with 0.1M sodium hydroxide solution.
Poids de la formule 380.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M de solution aqueuse
Forme physique Liquide