Learn More
Ethylene glycol polymer average Mn 800, BLD Pharm™
Code produit 30947489
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947489 100 g
30943877 500 g
30946161 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30947489 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00813732100g
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Average Mn 800
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol polymer average Mn 800
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)nH2O
Numéro MDL MFCD00081839
Quantité 100 g
SMILES NONE