Learn More
Éthylène Glycol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15640690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5L
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15640690 1 L Flacon poly 1L
15660690 250 mL Flacon poly 250mL
15650690 2.5 L Flacon poly 2.50L
15670690 5 L Flacon poly 5L
15680690 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15640690 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 037501L
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
pH Neutre
Point de fusion -12 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Couleur Incolore
Densité 1,113 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111 °C (231,8 °F)
Température d’allumage 752 °F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.431
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0,08 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Point d’ébullition 197 °C
Poids de la formule 62,07g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ethylene glycol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol