Learn More
Éthylène glycol, Puriss. p.a., réac.Ph.Eur., ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Code produit 16605733
Modifier l'affichage
Click to view available options
30 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16605733 30 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16605733 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 0375030KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1023.87€
    888.38€ / 30kg
    Économisez 135.49€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -12°C
CAS 107-21-1
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 1.11 g/cm3 (20°C)
Quantité 30 kg
Point d’éclair 111°C
Formule moléculaire C2H6O2
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Synonyme 1,2-Ethanediol
Point d’ébullition 197°C
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Qualité Pharmacopée