Learn More
Éthylène glycol, grade réactif, ≥99 %, Solstice
Code produit 15610970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon poly
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
225kg
30kg
4 pièces
500mL
5L
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15610970 5 L Flacon poly 5L
15600970 500 mL Flacon poly 500mL
15630960 1 L Flacon poly 1L
15640960 2.5 L Flacon poly 2.50L
15620970 6 x 500 mL Flacon poly 6 pièces
15690960 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
15650960 20 L Bidon en acier inoxydable 20L
15680960 30 kg Bidon en acier inoxydable 30kg
15670960 225 kg Tambour métallique 225kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15610970 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1024665L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    224.42€ / 5L
    Économisez 47.58€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13 °C (littérature)
Note relative au nom Grade réactif, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Densité 1,113 g/mL à 25 °C(lit.)
Quantité 5 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111 °C
Température d’allumage 752 °F
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0,08 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Point d’ébullition 197 °C
Informations sur la solubilité Miscible à l’eau
Poids de la formule 62.07
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol