Learn More
Éthylène glycol, qualité spectrophotométrique, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485270 1 L 1L
11495270 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044529.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.74€
    81.65€ / 1L
    Économisez 17.09€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
For use in spectrophotometryEthylene glycol is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion °C to 13°C
Densité 1.113 g/mL
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Point d’éclair 119°C (246°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Indice de réfraction 1.431
Quantité 1 L
Beilstein 505945
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Poids de la formule 62.07
Qualité Spectrophotométrique
Forme physique Liquide