Learn More
Éthylène Glycol, Technique, Solstice
Code produit 15600700 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15600700 5 L Flacon poly 5L
15690690 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15600700 Fournisseur Fluka Code fournisseur 037705L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Technique, appropriée comme agent antigel (avec inhibiteur de corrosion), bleu
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est <90 %
  • Une variation de couleur et de forme physique est possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL MFCD00002885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
Point de fusion -20 °C
Couleur Bleu
Densité 1,113 g/mL à 25 °C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 0.153
Point d’éclair 111 °C (231,8 °F)
Température d’allumage 752 °F
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.431(litt.)
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur 0,08 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN3082
Beilstein 505945
Point d’ébullition 195 °C à 198 °C
Poids de la formule 62,07g/mol
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate