Learn More
Éthylènebis(bromure d’isothiouronium), 98 %
Code produit 11336996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336996 100 g 100g
11316996 5 g 5g
11326996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06784.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6943-65-3
Formule moléculaire C4H12Br2N4S2
Poids moléculaire (g/mol) 340.096
Numéro MDL MFCD00035055
Clé InChI VABTXEYLYWGJRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediisothiouronium dibromide, ethylene diisothiouronium dibromide, ethylenediisothiourea dihydrobromide, ethylene diisothiourea dihydrobromide, pseudourea, 2,2-ethylenedithiodi-, dihydrobromide, 2,2'-ethylenebisisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 1,2-ethanediyl ester, dihydrobromide, ethylenebis isothiouronium bromide, 2,2'-ethylene-bis-2-thiopseudourea , dihydrobromide, pseudourea, 2,2'-ethylenebis 2-thio-, dihydrobromide
CID PubChem 81370
Nom IUPAC Carbamimidothioate de 2-carbamimidoylsulfanyléthyle ; dihydrobromure
SMILES C(CSC(=N)N)SC(=N)N.Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenebis(isothiouronium bromide)
Point de fusion 224°C to 226°C
Quantité 100 g
Beilstein 3914616
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 340.09
Pourcentage de pureté 98%