Learn More
Éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10417880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10417880 1 L Flacon en verre 1L
10244960 5 mL Flacon en verre 5mL
10182430 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10741784 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10417880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.25€
    42.65€ / 1L
    Économisez 8.60€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-15-3
Formule moléculaire C2H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00008204
Clé InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
CID PubChem 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nom IUPAC ethane-1,2-diamine
SMILES NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine
Point de fusion 11.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8980g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4555 to 1.4575
Quantité 1 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Gravité spécifique 0.898
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viscosité 1.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide, fumant dans l’air
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.