Learn More
Éthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741784 10 L Récipient en plastique 10L
10244960 5 mL Flacon en verre 5mL
10417880 1 L Flacon en verre 1L
10182430 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10741784 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118420100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    235.65€ / 10L
    Économisez 48.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-15-3
Formule moléculaire C2H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00008204
Clé InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
CID PubChem 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nom IUPAC éthane-1,2-diamine
SMILES NCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine
Point de fusion 11.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8980g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4555 to 1.4575
Quantité 10 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Gravité spécifique 0.898
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viscosité 1.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide, fumant dans l’air